Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per microprovette, quattro vie, PP, FLIPPER™
Rack per microprovette, quattro vie, PP, FLIPPER™
rosa fluorescente, 0,5/1,5/15/50 ml
Catalog # 700-2851
   Produzione a basso impatto
Rack per microprovette, quattro vie, PP, FLIPPER™
Catalog # 700-2851
   Produzione a basso impatto
Rack per microprovette, quattro vie, PP, FLIPPER™
Rack per microprovette, quattro vie, PP, FLIPPER™
rosa fluorescente, 0,5/1,5/15/50 ml
Price
SFr. 32.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Sturdy
These racks are for microcentrifuge tubes with sides having frosted writing surface for smear-resistant labelling.
Specifications
  • Per provette:
    0,5/1,5/15/50 ml
  • Colore:
    rosa fluorescente
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    700-2851
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)