Rack per microprovette, quattro vie, PP, FLIPPER™
arancione fluorescente, 0,5/1,5/15/50 ml
Codice catalogo 700-2850
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rack per microprovette, quattro vie, PP, FLIPPER™
Codice catalogo 700-2850
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Made of PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Sturdy
These racks are for microcentrifuge tubes with sides having frosted writing surface for smear-resistant labelling.
Specifiche
- Per provette:0,5/1,5/15/50 ml
- Colore:arancione fluorescente
- Seq:02
- Cat. No.:700-2850
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)