pH probes
pH probe, glass, for testo 206 pH3, with temperature sensor, 0 - 14, 0...80 °C, Gel, 12×120 mm, General purposes
Codice catalogo 663-3215
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø×L:12×120 mm
- Per:General purposes
- Descrizione:pH probe, glass, for testo 206 pH3, with temperature sensor
- Seq:01
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:0...80 °C
- pH:0 - 14