Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta con scarico, in acciaio inossidabile, 100 mm, 40 mm
  510-2018
Accessori per setacci Retsch
  510-2018
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta con scarico, in acciaio inossidabile, 100 mm, 40 mm

 
250.00 SFr.
   
1 * 1 ST
 
 
  • Ø:
    100 mm
  • Descrizione:
    Piatti di raccolta con scarico, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    40 mm
  • Seq:
    10
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..