Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 100 mm, 40 mm
Catalog # 510-2017
Supplier:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Catalog # 510-2017
Supplier:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 100 mm, 40 mm

Price
SFr. 82.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    100 mm
  • Descrizione:
    Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    40 mm
  • Seq:
    01