Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Ripartitore di campioni RT 37.5 con 12 aperture di ripartizione da 37,5 mm
Codice catalogo 411-3303
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Codice catalogo 411-3303
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Sample splitters, RT 6,5 - RT 75
Ripartitore di campioni RT 37.5 con 12 aperture di ripartizione da 37,5 mm
Price
SFr. 2’010.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sample splitters are used for the simple dividing and reduction of bulk materials of all kinds. Ideal for the on site reduction of sample material. Depending on the particle size, material and particle size distribution, the opening width of the passage should be 2,5-3 times greater than the diameter of the largest particle (particle size factor).
  • Easy to use and easy to clean
  • Consist of one dividing head, one stand and three receptacles
  • Can be used in the laboratory and on site
  • High precision manual dividing process
Informazioni per l'ordine: RT 6.5 and RT 12.5 sample splitters are supplied with 3x2.5 l tin plate receptacles, a painted sheet steel stand and stainless steel dividing head. RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75 sample splitters are supplied with 3x8 l receptacles, stand and dividing head, all made of galvanised sheet steel.
Specifiche
  • Descrizione:
    Ripartitore di campioni RT 37.5 con 12 aperture di ripartizione da 37,5 mm
  • Seq:
    5
  • Cat. No.:
    411-3303
  • Peso:
    ~21,5 kg
  • Modello:
    RT 37.5
  • Materiale in ingresso:
    Materiali sfusi
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
    25 mm
  • Quantità di mandata:
    16000 ml
  • L×P×A:
    620×260×420 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Vaschetta di ricambio da 8 l
    Vaschetta di ricambio da 8 l
    412-0123
    RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 395.00