Membrane Centramate™ cassettes
0,65 µm, 200 cm²
Codice catalogo 516-9715
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Membrane Centramate™ cassettes
Codice catalogo 516-9715
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Superficie di filtrazione:200 cm²
- Dimensioni pori:0,65 µm
- Seq:14