Probes for 845
Sonda magnetica, alta temperatura, per misurazioni su superfici metalliche, TC tipo K, −50...+400 °C, Classe 2 (EN 60584-2), Superficie, 75 mm, 21×71 mm
Codice catalogo 628-3215
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+400 °C
- Descrizione:Sonda magnetica, alta temperatura, per misurazioni su superfici metalliche, TC tipo K
- Lunghezza:75 mm
- Seq:14
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:21×71 mm