Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, verde, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Codice catalogo 33666-500ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Colore:verde
- Pk Info:0,5 L
- Valore pH:7,00