Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, rosso, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
Codice catalogo 33665-500ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Codice catalogo 33665-500ML
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Colore:rosso
- Pk Info:0,5 L
- Valore pH:4,00