Indicatori di flusso
These paddle wheel flow indicators give a clear visualisation of the flow rates of liquids or gas in tubing.
- Colour coding - Red/Black/Blue
- Flow indicator in either direction of flow and can be mounted at any angle
- Paddle wheel impeller starts to rotate at about 150 ml/minute
LiquiMobil in SAN: Più adatta per circuiti di raffreddamento e contribuisce sensibilmente alla riduzione di consumo di acqua. Non utilizzabile con liquidi aggressivi. Temperatura massima di esercizio 30 °C.
CheMobil in PMP: PMP mostra una sufficiente resistenza chimica, che lo rende utilizzabile con una grande numero di fluidi. Non è tuttavia opportuno utilizzarlo con acidi, basi forti e solventi. CheMobil è sterilizzabile a vapore. Temperatura massima di esercizio 60 °C.
Pressione massima: 2 bar
Diametro esterno raccordo: 6 - 11 mm
Dimensioni: 88×15×40 mm
Caution: LiquiMobil is not for use with aggressive liquids - CheMobil is not appropriate for strong acids, bases and solvents.
Documents
- Tipo:LiquiMobil
- Colore:blu
- Descrizione:Flow indicator
- Materiale:SAN
- Seq:03
- Ø tubo:6 - 11 mm