Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Adattatore

Adattatore

Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1×100 ml (38×106 mm), 2900 ×g
Codice catalogo 521-0030
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Adattatore
Codice catalogo 521-0030
Nome del fornitore:  EPPENDORF
   Produzione a basso impatto
Adattatore
Adattatore

Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1×100 ml (38×106 mm), 2900 ×g

Price
SFr. 118.00
Log in per disponibilità
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1×100 ml (38×106 mm), 2900 ×g
  • Seq:
    33
  • Cat. No.:
    521-0030
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001