Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1×25 ml (25×100 mm), 2900 ×g
Codice catalogo 521-0029
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1×25 ml (25×100 mm), 2900 ×g
- Seq:33
- Cat. No.:521-0029
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001