Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 90 ml, per 2 provette standard da 25 ml, per rotore A-4-38
Codice catalogo 522-1155
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Adattatore per bascula tonda da 90 ml, per 2 provette standard da 25 ml, per rotore A-4-38
- Seq:32
- Cat. No.:522-1155
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001