Adattatore
Tappetini in gomma per l'uso con provette in vetro da 15 ml, per rotore F-35-30-17
Katalognr. 522-1163
Anbieter: EPPENDORF
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Descrizione:Tappetini in gomma per l'uso con provette in vetro da 15 ml, per rotore F-35-30-17
- Seq:72
- Cat. No.:522-1163
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.