Adattatore
Manicotti in acciaio, 15 ml, diametro interno 17 mm, profondità 92 mm, per l'uso con rotore F-35-30-17
Codice catalogo 522-1161
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Manicotti in acciaio, 15 ml, diametro interno 17 mm, profondità 92 mm, per l'uso con rotore F-35-30-17
- Seq:71
- Cat. No.:522-1161
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001