Adattatore
Tappetini in gomma per la centrifugazione di provette in vetro da 15 ml (fondo tondo), per rotore A-8-17
Codice catalogo 522-1166
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Tappetini in gomma per la centrifugazione di provette in vetro da 15 ml (fondo tondo), per rotore A-8-17
- Seq:21
- Cat. No.:522-1166
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001