Cilindri graduati
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml
Codice catalogo 612-4060
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PP traslucido, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazioni blu in rilievo
- Autoclavabile a +121 °C, resistenza a temperature fino a +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Altezza:140 mm
- Divisione:0,2 ml
- Tolleranza:0,2 ± ml