Pipette controller, Pi-Pump
Aspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, rosso, per pipette da 25 ml
Codice catalogo 612-1927
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Pipetting aid for all plastic and glass pipettes.
- Suction and dispensing achieved by rotating the wheel
- Liquid evacuated by pressing the lever
Documents
Specifiche
- Descrizione:Aspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, rosso, per pipette da 25 ml