Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, Pi-Pump
Pipette controller, Pi-Pump
Aspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, verde, per pipette da 10 ml
Codice catalogo 612-1926
Nome del fornitore:   KARTELL
Pipette controller, Pi-Pump
Codice catalogo 612-1926
Nome del fornitore:  KARTELL
Pipette controller, Pi-Pump
Pipette controller, Pi-Pump
Aspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, verde, per pipette da 10 ml
Price
SFr. 48.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pipetting aid for all plastic and glass pipettes.
  • Suction and dispensing achieved by rotating the wheel
  • Liquid evacuated by pressing the lever
Specifiche
  • Descrizione:
    Aspiratore-dosatore per pipette Pi-Pump, verde, per pipette da 10 ml