Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette Pasteur
Ungraduated, 10,0 ml, 56 µl, 170 mm, -, In sacchetto
Codice catalogo 612-1774
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Pipette Pasteur
Codice catalogo 612-1774
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Pipette Pasteur
Pipette Pasteur
Ungraduated, 10,0 ml, 56 µl, 170 mm, -, In sacchetto
Price
SFr. 38.50
Log in per disponibilità
1 * 200 ST
Product Details & Documents
In PE, monouso
  • Soft, elastic bulb
  • Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
  • Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
  • Suitable for food contact
Specifiche
  • Confezione:
    In sacchetto
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    10,0 ml
  • Descrizione:
    Ungraduated
  • Lunghezza:
    170 mm
  • Seq:
    20
  • Volume gocce:
    56 µl