Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette Pasteur
Pipette Pasteur
Ungraduated, 3,0 ml, 33 µl, 150 mm, -, In sacchetto
Codice catalogo 612-1755
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Pipette Pasteur
Codice catalogo 612-1755
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Pipette Pasteur
Pipette Pasteur
Ungraduated, 3,0 ml, 33 µl, 150 mm, -, In sacchetto
Price
SFr. 34.90
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
In PE, monouso
  • Soft, elastic bulb
  • Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
  • Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
  • Suitable for food contact
Specifiche
  • Confezione:
    In sacchetto
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    3,0 ml
  • Descrizione:
    Ungraduated
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    15
  • Volume gocce:
    33 µl