Pasteur pipettes
Pipetta Pasteur, stelo capillare, lungo, 0,1 ml, 153 mm, +, 25/sacchetto, 1000/cartone
Codice catalogo 612-1730
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Codice catalogo 612-1730
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifiche
- Confezione:25/sacchetto, 1000/cartone
- Sterili:+
- Capacità:0,1 ml
- Descrizione:Pipetta Pasteur, stelo capillare, lungo
- Lunghezza:153 mm
- Seq:01
- Cat. No.:612-1730
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)