Serum pipettes
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 1500 pz/cartone
Codice catalogo 612-1021
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
These pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifiche
- Confezione:1500 pz/cartone
- Sterili:-
- Capacità:2,5 ml
- Descrizione:Serum pipettes, graduated
- Lunghezza:153 mm
- Seq:18