Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,5 ml, 225 mm, 0,25 ml
Codice catalogo 612-0623
Nome del fornitore:   SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Codice catalogo 612-0623
Nome del fornitore:  SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,5 ml, 225 mm, 0,25 ml
Price
SFr. 64.90
Log in per disponibilità
1 * 400 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable, non-sterile.
  • Almost unbreakable transfer pipettes
  • Good chemical resistance and can be used at low temperatures
  • Pipettes are made from one piece: No risk of leakage
  • Dustproof packaged in convenient standard boxes
Specifiche
  • Lunghezza:
    225 mm
  • Seq:
    03
  • Graduazione della scala:
    0,25 ml
  • Volume di aspirazione:
    3,5 ml