Disposable cuvettes
Macro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PS
Codice catalogo 612-0610
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Macro
- Volume:4,5 ml
- Materiale finestra:PS
- Altezza:45 mm
- Seq:003
- Range di misura:350 – 800 nm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- LDPE caps for cuvettes with square openingLDPE caps for cuvettes with square openingSEMA2533Log in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 21.80