Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops
Weighing scoops
105 mm, 30 mm
Codice catalogo 611-9210
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Weighing scoops
Codice catalogo 611-9210
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Weighing scoops
Weighing scoops
105 mm, 30 mm
Price
10.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alluminio
Specifiche
  • Larghezza:
    30 mm
  • Lunghezza:
    105 mm