Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi per colonna
Tappi per colonna
Column end plug, black
Codice catalogo 554-1146
Nome del fornitore:   VICI JOUR RESEARCH
Tappi per colonna
Codice catalogo 554-1146
Nome del fornitore:  VICI JOUR RESEARCH
Tappi per colonna
Tappi per colonna
Column end plug, black
Price
SFr. 22.80
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These nylon column end plugs fit all columns with 10-32 threads. The long design and threading down to the ferrule ensure safe closing of valuable columns.
  • Available with a 5/16" wrench flat
  • Easy removal
Specifiche
  • Descrizione:
    Column end plug, black
  • Seq:
    02