Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi per colonna
Column end plug, red
Codice catalogo 555-3595
Nome del fornitore:   VICI JOUR RESEARCH
Tappi per colonna
Codice catalogo 555-3595
Nome del fornitore:  VICI JOUR RESEARCH
Tappi per colonna
Tappi per colonna
Column end plug, red
Price
22.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These nylon column end plugs fit all columns with 10-32 threads. The long design and threading down to the ferrule ensure safe closing of valuable columns.
  • Available with a 5/16" wrench flat
  • Easy removal
Specifiche
  • Descrizione:
    Column end plug, red
  • Seq:
    03