Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
Ø interno 0,50 mm, Ø esterno 1/16", arancione, max. 350 bar
Codice catalogo 554-1089
Nome del fornitore:   VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Codice catalogo 554-1089
Nome del fornitore:  VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Tubi capillari
Ø interno 0,50 mm, Ø esterno 1/16", arancione, max. 350 bar
Price
SFr. 85.30
Log in per disponibilità
1 * 3 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
  • Non permeabili ai solventi organici
  • Inerti e biocompatibili
  • Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Caution: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Specifiche
  • Descrizione:
    Ø interno 0,50 mm, Ø esterno 1/16", arancione, max. 350 bar
  • Seq:
    16