Tubi capillari
Ø interno 0,25 mm, Ø esterno 1/16", blu, max. 386 bar
Catalog # 554-1088
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Jump to:
Product Details & Documents
PEEK.
- Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
- Non permeabili ai solventi organici
- Inerti e biocompatibili
- Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Caution: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Specifications
- Descrizione:Ø interno 0,25 mm, Ø esterno 1/16", blu, max. 386 bar
- Seq:15