Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
Tubi capillari
Ø interno 0,13 mm, Ø esterno 1/16", con banda rossa, max. 420 bar
  554-1080
Tubi capillari
  554-1080
Tubi capillari
Tubi capillari
Ø interno 0,13 mm, Ø esterno 1/16", con banda rossa, max. 420 bar
SFr. 94.30
1 * 3 m
PEEK.
  • Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
  • Non permeabili ai solventi organici
  • Inerti e biocompatibili
  • Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Caution: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
  • Descrizione:
    Ø interno 0,13 mm, Ø esterno 1/16", con banda rossa, max. 420 bar
  • Seq:
    06