Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari | Avantor
Tubi capillari
Ø interno 1,00 mm, Ø esterno 1/16", con striscia grigia, max. 165 bar
Katalognr. 554-1085
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Katalognr. 554-1085
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Tubi capillari
Ø interno 1,00 mm, Ø esterno 1/16", con striscia grigia, max. 165 bar
Preis
SFr. 85.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
  • Non permeabili ai solventi organici
  • Inerti e biocompatibili
  • Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Achtung! Bitte beachten: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Technische Daten
  • Descrizione:
    Ø interno 1,00 mm, Ø esterno 1/16", con striscia grigia, max. 165 bar
  • Seq:
    10