Tubi capillari
Ø interno 0,75 mm, Ø esterno 1/16", con banda verde, max. 350 bar
Codice catalogo 554-1084
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Vai a
Product Details & Documents
PEEK.
- Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
- Non permeabili ai solventi organici
- Inerti e biocompatibili
- Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
Achtung! Bitte beachten: Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Specifiche
- Descrizione:Ø interno 0,75 mm, Ø esterno 1/16", con banda verde, max. 350 bar
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..