ContactUsLinkComponent
Supporto per flaconi da centrifuga, per provette da centrifuga: 150/250 ml, L/L/H: 217/140/108 ca. mm, appoggio, sedi di: 2x3, for i: 63 mm 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 525-9132
Nome del fornitore:  Bel-Art Products, a Part of SP
Supporto per flaconi da centrifuga, per provette da centrifuga: 150/250 ml, L/L/H: 217/140/108 ca. mm, appoggio, sedi di: 2x3, for i: 63 mm 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 525-9132
Nome del fornitore:  Bel-Art Products, a Part of SP
Frequently Bought Together