Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
50 ml, 29×118,5 mm, Tappo a vite, 12000×g, Senza bordo, Non sterile, Bulk
Catalog # 525-4216
Supplier:   DELTALAB
Provette per centrifuga
Catalog # 525-4216
Supplier:  DELTALAB
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
50 ml, 29×118,5 mm, Tappo a vite, 12000×g, Senza bordo, Non sterile, Bulk
Price
SFr. 200.00
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Tubes made of PP, translucent, with blue HDPE screw cap.
  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
Specifications
  • Tipo di chiusura:
    Tappo a vite
  • Ø×L:
    29×118,5 mm
  • Confezione:
    Bulk
  • Tipo:
    Senza bordo
  • Versione:
    Non sterile
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    05
  • RCF max.:
    12000×g