Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
Centrifuge tubes, non-sterile, 15 ml, 17×122 mm, Tappo a vite, 7000×g, Without skirt, Non sterile, Bulk
Catalog # 525-4214
Supplier:   DELTALAB
Provette per centrifuga
Catalog # 525-4214
Supplier:  DELTALAB
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
Centrifuge tubes, non-sterile, 15 ml, 17×122 mm, Tappo a vite, 7000×g, Without skirt, Non sterile, Bulk
Price
SFr. 155.00
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Tubes made of PP, translucent, with blue HDPE screw cap.
  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
Specifications
  • Tipo di chiusura:
    Tappo a vite
  • Ø×L:
    17×122 mm
  • Confezione:
    Bulk
  • Tipo:
    Without skirt
  • Versione:
    Non sterile
  • Capacità:
    15 ml
  • Descrizione:
    Centrifuge tubes, non-sterile
  • Seq:
    01
  • RCF max.:
    7000×g