Provette per centrifuga
10 ml, 16×110 mm, -
525-2251
: VITLAB
PFA.
- Traslucido
- Sopporta forze fino a 10 000 ×g
- Anche per rack per autocampionatori
Ordering information: Codice 525-2251 senza tappo a vite, codice 525-2250 con tacca di taratura calibrata a 10 ml, filettatura GL25 e tappo a vite
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Tipo di chiusura:-
- Ø×L:16×110 mm
- Capacità:10 ml