Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Sil 300, +80...+300 °C, >325 °C, 300 °C, 200 cP, incolore, 5 L
Codice catalogo 461-0030
Nome del fornitore:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Codice catalogo 461-0030
Nome del fornitore:  THERMO ELECTRON LED
Numero CAS:  
Bath fluids, Haake
Sil 300, +80...+300 °C, >325 °C, 300 °C, 200 cP, incolore, 5 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 1’210.00
Log in per disponibilità
1 * 5 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 L
  • Colore:
    incolore
  • Punto di fuoco:
    >325 °C
  • Punto di infiammabilità:
    300 °C
  • Intervallo di temperatura:
    +80...+300 °C
  • Tipo:
    Sil 300
  • Viscosità:
    200 cP