Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, incolore, 5 L
Codice catalogo 461-0010
Nome del fornitore:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Codice catalogo 461-0010
Nome del fornitore:  THERMO ELECTRON LED
Numero CAS:  
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, incolore, 5 L
Numero CAS:  
Price
617.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 L
  • Colore:
    incolore
  • Punto di fuoco:
    >100 °C
  • Punto di infiammabilità:
    57 °C
  • Intervallo di temperatura:
    –75...+75 °C
  • Tipo:
    Sil 100
  • Viscosità:
    3 cP