Crogioli
30 ml, 40×40 mm, 1,0 mm
Codice catalogo 459-1192
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Informazioni per l'ordine: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
- Ø×A:40×40 mm
- Capacità:30 ml
- Seq:08
- Spessore:1,0 mm