Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli
Crogioli
15 ml, 30×30 mm, 1,0 mm
Codice catalogo 459-1190
Nome del fornitore:   BOCHEM
Crogioli
Codice catalogo 459-1190
Nome del fornitore:  BOCHEM
Crogioli
Crogioli
15 ml, 30×30 mm, 1,0 mm
Price
SFr. 81.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø×A:
    30×30 mm
  • Capacità:
    15 ml
  • Seq:
    04
  • Spessore:
    1,0 mm