Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, with safety screw type 'heart' M8, 16,5 mm
Codice catalogo 451-9111
Nome del fornitore:   BOCHEM
Double bossheads
Codice catalogo 451-9111
Nome del fornitore:  BOCHEM
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, with safety screw type 'heart' M8, 16,5 mm
Price
SFr. 85.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double bossheads made of stainless steel 18/10.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • Available with heart screw M6/M8, socket screw M6/M8 or safety screw type 'heart' M8
 : DIN 12895
Specifiche
  • Descrizione:
    Double bosshead, with safety screw type 'heart' M8
  • per Ø asta:
    16,5 mm