Becco Bunsen, Teclu
Becco Bunsen tipo Teclu, Propano, 20 mm, 1305 °C
451-1370
Ottone nichelato.
- Bunsen di sicurezza con fiamma pilota esterna e regolazione dell'aria. Per gas propano
Testa del bruciatore: Ø 20 mm
Consumo di gas: 44 l/h
Temperatura massima: 1305 °C
Peso: 650 g
Altezza: 180 mm
- Mass. temp.:1305 °C
- Descrizione:Becco Bunsen tipo Teclu
- Seq:02
- Ø testa:20 mm
- Per:Propano