Becco Bunsen
Becco Bunsen con valvola a spillo, Propano, 17 mm
Catalog # 451-1368
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Ottone nichelato con piedini in ghisa.
- con valvola di regolazione dell'aria
Altezza: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Testa Ø: 17 mm (14 mm per modelli a propano)
Documents
USBE1050_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Descrizione:Becco Bunsen con valvola a spillo
- Ø testa:17 mm
- Per:Propano