Becco Bunsen
Con rubinetto, Propano
Catalog # 451-1320
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Tipo DIN.
- Con regolazione dell'aria e fiamma pilota interna
Ordering information: fornito senza base di sicurezza, da ordinare separatamente.
Specifications
- Descrizione:Con rubinetto
- Per:Propano