Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Agitatore orbitale VXR basic Vibrax, spina UE
Codice catalogo 444-0022
Nome del fornitore:   IKA
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Codice catalogo 444-0022
Nome del fornitore:  IKA
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Agitatore orbitale, VXR basic Vibrax®
Agitatore orbitale VXR basic Vibrax, spina UE
Price
SFr. 2’410.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatore compatto a regolazione optoelettronica con range di velocità molto ampio. Ottimo controllo del movimento di agitazione orbitale e delle basse velocità.
  • Per funzionamento in continuo
  • Diversi attacchi intercambiabili disponibili
  • Utilizzabili da 5 a 40 °C (umidità relativa 80%), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
 : accessori non forniti, da ordinare separatamente.
Specifiche
  • Descrizione:
    Agitatore orbitale VXR basic Vibrax, spina UE
  • Cat. No.:
    444-0022
  • Ampiezza di agitazione:
    4 mm
  • Carico massimo:
    2 kg
  • Velocità:
    0 - 2200 min⁻¹
  • Peso:
    6,1 kg
  • Modello:
    VXR basic Vibrax
  • Potenza in ingresso/uscita:
    35/13,2 W
  • Movimento di agitazione:
    orbitale
  • L×P×A:
    157×247×130 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette
    Inserto per provette
    444-2743
    Attacco per microProvette Eppendorf o provette, 70 fori Ø 10 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma per provette di reazione
    Piattaforma per provette di reazione
    444-2302
    Fino a 36 Provette di reazione e Provette per centrifuga, Ø Fino a 16 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 636.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma (135×130 mm)
    Piattaforma (135×130 mm)
    444-2301
    Agitazione di Recipienti singoli da 1-250 ml fissati
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma piatta (410×210 mm)
    Piattaforma piatta (410×210 mm)
    444-2303
    Flaconi per colture e piastre Petri
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 450.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto di base
    Supporto di base
    444-2747
    Supporto con inserti per provetta
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 236.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette
    Inserto per provette
    444-2745
    Rack per provette, 32 fori Ø 16 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette
    Inserto per provette
    444-2746
    Rack per provette, 18 fori Ø 20 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Piattaforma universale
    Piattaforma universale
    444-2308
    Chiusura rapida e sicura, massimo 2 matracci da 500 ml di Erlenmeyer
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’080.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per provette
    Inserto per provette
    444-2744
    Rack per provette, 41 fori Ø 12 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 236.00