Tissue grinders
Glass vessel only, 15 ml, 155 mm
Codice catalogo 432-1215
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Specifiche
- Capacità:15 ml
- Descrizione:Glass vessel only
- Seq:04
- Lunghezza totale:155 mm