Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestelli
Pestelli
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Codice catalogo 410-9137
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Codice catalogo 410-9137
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Pestelli
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Price
53.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
  • Per:
    410-9121, 410-9111
  • Ø testa:
    28 mm
  • Lunghezza:
    125 mm
  • Seq:
    02