Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestelli
42 mm, 175 mm, 410-9112
Codice catalogo 410-9129
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Codice catalogo 410-9129
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Pestelli
42 mm, 175 mm, 410-9112
Price
SFr. 88.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
 : Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
  • Per:
    410-9112
  • Ø testa:
    42 mm
  • Lunghezza:
    175 mm
  • Seq:
    05